Merck
PHL83257
Isoformononetin
phyproof® Reference Substance
別名:
4′-Hydroxy 7-methoxyisoflavone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥189,700
¥189,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥189,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O4
CAS番号:
分子量:
268.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥189,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O1c2c(ccc(c2)OC)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-6-7-13-15(8-12)20-9-14(16(13)18)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-9,17H,1H3
InChI Key
LNIQZRIHAMVRJA-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83257-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)