Merck
PHL83239
Isogentisin
phyproof® Reference Substance
別名:
1,3-Dihydroxy 7-methoxyxanthone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥55,200
¥55,200
出荷予定日2025年4月18日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥55,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10O5
CAS番号:
分子量:
258.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥55,200
出荷予定日2025年4月18日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[o]1c2c([c](c3c1ccc(c3)OC)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C14H10O5/c1-18-8-2-3-11-9(6-8)14(17)13-10(16)4-7(15)5-12(13)19-11/h2-6,15-16H,1H3
InChI Key
FVIYCYAHKMJVJK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83239-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)