Merck
PHL83236
Heliotrine N-oxide
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥102,000
¥102,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥102,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H27NO6
CAS番号:
分子量:
329.39
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥102,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+]21([C@H]([C@H](CC2)O)C(=CC1)COC(=O)C(O)(C(OC)C)C(C)C)[O-]
InChI
1S/C16H27NO6/c1-10(2)16(20,11(3)22-4)15(19)23-9-12-5-7-17(21)8-6-13(18)14(12)17/h5,10-11,13-14,18,20H,6-9H2,1-4H3/t11?,13-,14-,16?,17?/m0/s1
InChI Key
QSTHEUSPIBEICI-ORJSOOTCSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
アナリシスノート
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83236-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Erucifoline N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL83433
Erucifoline N-oxide
Lycopsamine N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL83447
Lycopsamine N-oxide
Retrorsine N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL82630
Retrorsine N-oxide
Seneciphylline N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL82632
Seneciphylline N-oxide
Lycopsamine phyproof® Reference Substance
PHL89726
Lycopsamine