Merck
PHL82632
Seneciphylline N-oxide
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥95,900
¥95,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥95,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H23NO6
CAS番号:
分子量:
349.38
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥95,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N]21(=O)[C@H]3[C@H](OC(=O)\C(=C\C)\CC(=C)[C@](C(=O)OCC3=CC2)(O)C)CC1
InChI
1S/C18H23NO6/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)24-10-13-5-7-19(23)8-6-14(15(13)19)25-16(12)20/h4-5,14-15,22H,2,6-10H2,1,3H3/b12-4+/t14-,15-,18-,19?/m1/s1
InChI Key
COHUFMBRBUPZPA-HPHFTHPTSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
アナリシスノート
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82632-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)