Merck
PHL83206
Aloin B
phyproof® Reference Substance
別名:
Isobarbaloin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥111,000
¥111,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥111,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O9
CAS番号:
分子量:
418.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥111,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13?,14-,17?,19?,20?,21?/m0/s1
InChI Key
AFHJQYHRLPMKHU-QVLOPWTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83206-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)