Merck
PHL89789
Senecionine
phyproof® Reference Substance
別名:
Aureine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,300
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H25NO5
CAS番号:
分子量:
335.39
Beilstein:
8162955
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]25/D −55.1°, c = 0.034% in chloroform
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
236 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@H]3CCN1CC=C2COC(=O)[C@](C)(O)[C@H](C)C\C(=C\C)C(=O)O3
InChI
1S/C18H25NO5/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)23-10-13-5-7-19-8-6-14(15(13)19)24-16(12)20/h4-5,11,14-15,22H,6-10H2,1-3H3/b12-4-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
InChI Key
HKODIGSRFALUTA-JTLQZVBZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
アナリシスノート
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89789-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)