Merck
PHL82458
1′-Acetoxychavicol acetate
phyproof® Reference Substance
別名:
Galangal acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,300
¥83,300
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14O4
CAS番号:
分子量:
234.25
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,300
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O([C@H](c1ccc(cc1)OC(=O)C)C=C)C(=O)C
InChI
1S/C13H14O4/c1-4-13(17-10(3)15)11-5-7-12(8-6-11)16-9(2)14/h4-8,13H,1H2,2-3H3/t13-/m0/s1
InChI Key
JAMQIUWGGBSIKZ-ZDUSSCGKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substancewith assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water,residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on thecertificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82458-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)