Merck
PHL80359
Atractylenolide III
phyproof® Reference Substance
別名:
8β-Hydroxyasterolide, Codonolactone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥105,100
¥105,100
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥105,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O3
CAS番号:
分子量:
248.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥105,100
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C2C[C@H]3C(=C)CCC[C@]3(C)C[C@]2(O)OC1=O
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-6-14(3)8-15(17)12(7-11(9)14)10(2)13(16)18-15/h11,17H,1,4-8H2,2-3H3/t11-,14+,15-/m0/s1
InChI Key
FBMORZZOJSDNRQ-GLQYFDAESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Atractylenolide III possesses anti-inflammatory and anticancer properties.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80359-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)