Merck
T-137
Supelco
Tianeptine sodium salt solution
1 mg/mL in methanol ((as free carboxylate)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24ClN2NaO4S
CAS番号:
分子量:
458.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol ((as free carboxylate))
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
InChI
1S/C21H25ClN2O4S.Na/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);/q;+1/p-1
InChI Key
ZLBSUOGMZDXYKE-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Investigation of biochemical pathways: Jayasooriya et al. demonstrated that tianeptine sodium salt suppresses TNF-α-induced expression of matrix metalloproteinase-9 in human carcinoma cells, mediated through the PI3K/Akt-NF-κB pathway. This study provides insights into the anti-inflammatory properties of tianeptine sodium salt and its potential therapeutic applications (Jayasooriya et al., 2014).
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-137-1ML:
試験成績書(COA)