安全性情報
P7184
Supelco
Sigma Pseudo Corpse Scent
drowned victim scent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
品質水準
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
A valuable training aid for water search. It provides a reliable scent source for 30 to 45 minutes, in still or running water, at depths of 1-12 feet.Canine training aids for the detection of corpses.
Canine training aids for the detection of corpses.
Sigma pseudo corpse scent may be used as a test material for determining the components present in it using techniques such as a direct injection, headspace solid phase microextraction (SPME), purge and trap, and thermal desorption followed by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/MS).
法的情報
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7184-50CAP:
P7184-BULK:
P7184-VAR:
P7184-15CAP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comprehensive characterization of commercially available canine training aids
Tipple CA, et al.
Forensic Science International, 242, 242-254 (2014)