Merck
P2423
Supelco
Sigma Pseudo Narcotic Scent コカイン
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
形状
powder
品質水準
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
麻薬探知犬の訓練で、規制薬物の代わりに用いられます。 コカインの臭いによく似ています。
法的情報
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2423-VAR:
P2423-100G:4548173982083
P2423-BULK:
P2423-1KG:4548173982090
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)