スキップする
P3000000
プロベネシド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
p-(ジプロピルスルファモイル)安息香酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H19NO4S
CAS番号:
分子量:
285.36
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
API family
probenecid
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI key
DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Probenecid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P87611563003PHR2608
プロベネシド European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P3000000
プロベネシド
プロベネシド United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1563003
プロベネシド
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
format
neat
format
-
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
API family
probenecid
API family
-
API family
probenecid
API family
probenecid
Gene Information
human ... SLC22A11(55867), SLC22A6(9356), SLC22A8(9376)
Gene Information
human ... SLC22A11(55867), SLC22A6(9356), SLC22A8(9376)
Gene Information
human ... SLC22A11(55867), SLC22A6(9356), SLC22A8(9376)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under プロベネシド
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)