安全性情報
NIST889
Cemented Carbide (W-75, Co-9, Ta-5, Ti-4)
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥104,000
¥104,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥104,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥104,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 100 g
メーカー/製品名
NIST®
保管温度
15-25°C
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Cobalt (Co), Tantalum (Ta), Titanium (Ti)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Iron (Fe), Niobium (Nb), Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST889:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)