Merck
NIST8568
硝酸カリウム
NIST®SRM®
別名:
Potassium nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KNO3
CAS番号:
分子量:
101.10
MDL番号:
同位体純度
 15N
 17O
 18O
包装
pkg of 0.9 g
メーカー/製品名
NIST®
mp
334 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen-15, Oxygen-18, Oxygen-17
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST8568:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)