安全性情報
NIST854A
Aluminum alloy 5182
NIST® SRM® 854a
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
40 G
¥120,000
¥120,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
40 G
¥120,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥120,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 40 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating chemical and instrumental methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 854A_cert
SRM 854A_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Silicon (Si), Iron (Fe), Copper (Cu), Manganese (Mn), Magnesium (Mg), Nickel (Ni), Zinc (Zn), Titanium (Ti), Vanadium (V), Chromium (Cr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Gallium (Ga), Cadmium (Cd), Strontium (Sr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST854A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)