安全性情報
BCR114
Potassium sulfate fertilizer (elemental composition)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥42,700
¥42,700
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥42,700
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,700
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR114
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
BCR114-100G:
試験成績書(COA)