Merck
1151855
USP
クルクミン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(E,E)-1,7-ビス(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-1,6-ヘプタジエン-3,5-ジオン, ジフェルリルメタン, ジフェルロイルメタン, ナチュラルイエロー3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 MG
¥51,200
¥51,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
30 MG
¥51,200
About This Item
化学式:
[HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
CAS番号:
分子量:
368.38
カラーインデックス番号:
75300
Beilstein:
2306965
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥51,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
13 (vs air)
APIファミリー
curcumin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+
InChI Key
VFLDPWHFBUODDF-FCXRPNKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
生物化学的/生理学的作用
ターメリックの黄色の元となる天然フェノール化合物です。極めて多様な腫瘍特異経路を妨害する強力な抗腫瘍剤です。抗炎症および抗酸化剤です。癌細胞にアポトーシスを誘導し、ホルボールエステル誘導のプロテインキナーゼC (PKC)活性を阻害します。末梢血単球および肺胞マクロファージによる炎症性サイトカインの産生を阻害することが報告されています。EGFRチロシンキナーゼおよびIκBキナーゼの強力なインヒビターです。誘導性の一酸化窒素合成酵素 (iNOS)、シクロオキシゲナーゼ(COX-2)、および5-リポキシゲナーゼ(5-LOX)を阻害します。
天然フェノール化合物です。抗炎症能と抗酸化能を有する強力な抗腫瘍剤です。クルクミンは、化学療法活性の他に化学的予防剤としての可能性が挙げられています。癌細胞にアポトーシスを誘導し、ホルボールエステル誘導のプロテインキナーゼC (PKC)活性を阻害します。末梢血単球および肺胞マクロファージによる炎症性サイトカインの産生を阻害することが報告されています。EGFRチロシンキナーゼおよびIκBキナーゼの強力なインヒビターです。誘導性の一酸化窒素合成酵素 (iNOS)、シクロオキシゲナーゼ、およびリポキシゲナーゼを阻害します。細胞の細胞質内に容易に浸透して、細胞膜、小胞体、核膜などの膜状構造内に蓄積します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1151855-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Issac Abraham Sybiya Vasantha Packiavathy et al.
Food chemistry, 148, 453-460 (2013-11-23)
Urinary tract infection is caused primarily by the quorum sensing (QS)-dependent biofilm forming ability of uropathogens. In the present investigation, an anti-quorum sensing (anti-QS) agent curcumin from Curcuma longa (turmeric) was shown to inhibit the biofilm formation of uropathogens, such
Marie-Hélène Teiten et al.
Molecular nutrition & food research, 57(9), 1619-1629 (2013-06-12)
Epigenetic alterations correspond to changes in DNA methylation, covalent modifications of histones, or altered miRNA expression patterns. These three mechanisms are interconnected and appear to be key players in tumor progression and failure of conventional chemotherapy. Dietary components emerged as
Michal Heger et al.
Pharmacological reviews, 66(1), 222-307 (2013-12-26)
This review addresses the oncopharmacological properties of curcumin at the molecular level. First, the interactions between curcumin and its molecular targets are addressed on the basis of curcumin's distinct chemical properties, which include H-bond donating and accepting capacity of the
Yoshikane Yamauchi et al.
Phytotherapy research : PTR, 28(5), 728-735 (2013-08-15)
Resistance to erlotinib in lung cancer cases includes T790M mutant epidermal growth factor receptor and c-Met gene amplification, but other unknown mechanisms account for about 30% of the resistance. Activation of the nuclear factor kappa B (NFkappaB)-related pathways in association
Bharat B Aggarwal et al.
Molecular nutrition & food research, 57(9), 1529-1542 (2013-07-13)
Turmeric, a dried powder derived from the rhizome of Curcuma longa, has been used for centuries in certain parts of the world and has been linked to numerous biological activities including antioxidant, anti-inflammatory, anticancer, antigrowth, anti-arthritic, anti-atherosclerotic, antidepressant, anti-aging, antidiabetic