包装
pkg of Set (10) (5 ea conc)
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
ion chromatography: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
matrix material
輸送温度
dry ice
詳細
SRM 2669 には 5 つのポーチが含まれており、各ポーチにはレベル I のバイアル 1 本とレベル II のヒ素種を含む凍結ヒト尿のバイアルがもう 1 本入っており、各ポーチの尿量は約 1.5 mL です。詳細情報については、SDS 及び COA をご覧ください。
SRM 2669_cert
SRM 2669 _SDS
SRM 2669_cert
SRM 2669 _SDS
アプリケーション
この標準参照物質(SRM)は、ヒトの尿中のヒ素種を判定するための分析方法と測定の検証を目的としています。
特徴および利点
- 質量濃度の SI 単位に計量的に追跡可能な NIST 認定のヒ素種の値が付属しており、1 リットルあたりのマイクログラムで表されます。
- 総ヒ素の非認証値が表示されます。
- 有効期限の詳細、取り扱い、保管、および使用に関する指示は、NIST 証明書に記載されています。
調製ノート
SRM 2669はドライアイスを同梱して出荷されるため、使用するまで–80°Cで保管する必要があります。解凍後は4時間以内に使用してください。
その他情報
以下に記載する分析物に関して認証されています。
亜ヒ酸(H3AsO3)、ヒ酸(H3AsO4)、モノメチルアルソン酸(CH5AsO3)、ジメチルアルシン酸(C2H7AsO2)、トリメチルアルシンオキシド(C3H9AsO)、アルセノベタイン(C5H11AsO2)、アルセノコリン(C5H14AsO)
参照/情報値が以下の分析物に関して提供されています。
ヒ素(As、トリメチルアルシンオキシド(C3H9AsO)、アルセノコリン(C5H14AsO)
値および詳細はnist.gov/SRMで証明書をご覧ください。
亜ヒ酸(H3AsO3)、ヒ酸(H3AsO4)、モノメチルアルソン酸(CH5AsO3)、ジメチルアルシン酸(C2H7AsO2)、トリメチルアルシンオキシド(C3H9AsO)、アルセノベタイン(C5H11AsO2)、アルセノコリン(C5H14AsO)
参照/情報値が以下の分析物に関して提供されています。
ヒ素(As、トリメチルアルシンオキシド(C3H9AsO)、アルセノコリン(C5H14AsO)
値および詳細はnist.gov/SRMで証明書をご覧ください。
- SRM 2669は研究用途が目的
- 有効期限、保管、安全性、使用法、および起源に関する詳細は、NIST証明書に記載
- 生体材料、廃棄、および輸送に関する情報は、SDSで入手可能
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
W Clay Davis et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 396(8), 3041-3050 (2010-02-27)
Two independent liquid chromatography inductively coupled plasma-mass spectrometry (LC/ICP-MS) methods for the separation of arsenic species in urine have been developed with quantification by standard additions. Seven arsenic species have been quantified in a new NIST frozen human urine Standard
V M O Carioni et al.
Talanta, 165, 76-83 (2017-02-06)
The speciation analysis of As in urine samples can provide important information for epidemiological studies. Considering that these studies involve hundreds or thousands of samples, a fast and reliable method using a simple LC system with short-length mixed bed ion