安全性情報
NIST2492
Bingham paste mixture for rheological measurements
NIST® SRM® 2492
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥115,000
¥115,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥115,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥115,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of kit for two batches
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in calibrating rheometers for measuring the rheological properties of cement and concrete. A unit of SRM 2492 consists of three containers, one glass bottle of corn syrup (500 g) and two plastic jars of limestone powder (600 g each). For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2492_cert
SRM 2492_SDS
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST2492:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)