安全性情報
NIST2461
Standard cartridge case
NIST® SRM® 2461
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥128,000
¥128,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥128,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥128,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
matrix material
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST2461:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)