安全性情報
NIST2270
Perdeuterated PAH-II solution in hexane/toluene
NIST® SRM® 2270
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 1.2 ML
¥101,000
¥101,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 1.2 ML
¥101,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
¥101,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 1.2 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
multi-component solution
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use as an internal standard, or surrogate internal standard, solution that is used to spike both the unknown sample and the calibration or external standard solution of non-labeled PAHs. A unit of SRM 2270 consists of five 2 mL ampoules, each containing approximately 1.2 mL of a solution of six perdeuterated polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in hexane/toluene (96:4 volume fraction). For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2270_cert
SRM 2270_SDS
特徴および利点
  • NIST certified concentration values of six perdeuterated PAHs are reported based on the results obtained from the gravimetric preparation of the solution and the analytical results determined by using gas chromatography.
  • Information Values for Perdeuterated PAHs are provided.
  • Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for handling, storage, and use are provided on NIST certificate.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Naphthalene-d8 (C10H8), Acenaphthene-d10 (C12H10), Pyrene-d10 (C16H10), Benzo[a]pyrene-d12 (C20H12), Perylene-d12 (C20H12), Benzo[ghi]perylene-d12 (C22H12)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Naphthalene-d8 (C10H8), Acenaphthene-d10 (C12H10), Pyrene-d10 (C16H10), Benzo[a]pyrene-d12 (C20H12), Perylene-d12 (C20H12), Benzo[ghi]perylene-d12 (C22H12)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F
引火点(℃)
26 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2270:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)