安全性情報
NIST2134
Arsenic implant in silicon depth profile standard
NIST SRM 2134
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥397,000
¥397,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥397,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥397,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of each
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
semiconductor
フォーマット
matrix material
詳細
Each unit of SRM 2134 contains a single crystal silicon substrate, measuring 1 cm by 1 cm, which is ion-implanted with the isotope 75 As at an approximate energy of 100 keV.
SRM 2134_cert
SRM 2134_SDS
アプリケーション
The SRM is used to calibrate the secondary ion response to detect the minor and trace levels of arsenic within a silicon matrix using the analytical technique of secondary ion mass spectrometry (SIMS).
特徴および利点
  • Available with a certificate documenting NIST-certified value for retained dose of 75As atoms and the dose is expressed in units of arsenic mass per unit area.
  • The reference and information values of elements are reported as mass fraction.
  • Certified values are retained dose of 75As atoms, and the dose is expressed in units of arsenic mass per unit area.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, use, storage, handling, and maintenance instructions.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Arsenic (75As)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2134:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)