安全性情報
NIST1881A
Portland cement
NIST® SRM® 1881a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
品質水準
フォーム
powder
包装
pkg of 4 vials x 5 g
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST1881A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)