Merck
NIST1413
砂、白石英
NIST® SRM® 1413, high alumina
別名:
二酸化ケイ素, 石英
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品NIST1413は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 75 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
glass & ceramic
フォーマット
matrix material
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (SiO2), Ferric Oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2), Aluminum Oxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Barium oxide (BaO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST1413:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Sea sand purified by acid and calcined for analysis
Supelco
1.07712
Sea sand
Silica mesoporous, 2 μm particle size, pore size ~2 nm
Sigma-Aldrich
806587
Silica
シリカ, fumed 99.8%
Supelco
381276
シリカ, fumed