Merck
N1000000
Nitrosotriaminopyrimidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N6O
CAS番号:
分子量:
154.13
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
triamterene
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
InChI Key
XLQQJSWJHHKLOK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nitrosotriaminopyrimidine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N1000000-1EA:
N1000000:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
C L Meng et al.
Nutrition and cancer, 14(3-4), 207-217 (1990-01-01)
The inhibitory effect of topical garlic extract on 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-induced oral carcinogenesis in Syrian hamsters was studied to define the local anticarcinogenicity of garlic. Two other chemicals, benzo[a]pyrene (BP) and 5-nitroso-2,4,6-triaminopyrimidine (NTP), were also testing materials. All chemicals were applied