Merck
N0750015
Nifedipine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16N2O5
CAS番号:
分子量:
328.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nifedipine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OC)C1=C(C2=C(N=O)C=CC=C2)C(C(OC)=O)=C(C)N=C1C
InChI
1S/C17H16N2O5/c1-9-13(16(20)23-3)15(11-7-5-6-8-12(11)19-22)14(10(2)18-9)17(21)24-4/h5-8H,1-4H3
InChI Key
MUZLTKGYFZENFW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nifedipine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jürgen Schoppe et al.
Cell calcium, 33(3), 207-221 (2003-02-26)
Leech P neurons possess caffeine-sensitive ion channels in intracellular Ca(2+) stores and in the plasma membrane. The following results indicate that these channels are also activated by 2,6-dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester (NTP), the photoproduct of the L-type Ca(2+) channel-blocker nifedipine:
G Carlucci et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 45(6 Suppl), 751-755 (1990-06-01)
A method for the determination of 2,6-dimethyl-4-(2'-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethylester in nifedipine (bulk material and pharmaceutical formulations) by second-derivative ultraviolet spectrophotometry is described. The procedure is simple and rapid and gives accurate and precise results.
V Misík et al.
Molecular pharmacology, 40(3), 435-439 (1991-09-01)
Nifedipine [1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic+ ++ acid dimethyl ester] and nimodipine [1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic+ ++ acid 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester], incorporated into diheptanoylphosphatidylcholine liposomes, which were used as a drug carrier system, slightly inhibited lipid peroxidation (induced by tert-butylhydroperoxide and Fe2+) in rat heart homogenate. Illumination