Merck
M1845000
メトリホネート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
トリクロルホン, (2,2,2-トリクロロ-1-ヒドロキシエチル)ホスホン酸ジメチルエステル, メトリホネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8Cl3O4P
CAS番号:
分子量:
257.44
Beilstein:
1709434
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
trichlorfon, metrifonate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
InChI Key
NFACJZMKEDPNKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Metrifonate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1845000:
M1845000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metrifonate.
H M Lamb et al.
Drugs & aging, 11(6), 490-496 (1997-12-31)
H Feldmeier et al.
Arzneimittel-Forschung, 49(7), 557-565 (1999-08-12)
A systematic analysis of the existing literature has been undertaken to compare the therapeutic and operational profiles of metrifonate (CAS 52-68-6), and praziquantel (CAS 55-268-74-1), two anti-schistosomal compounds. The criteria evaluated were therapeutic efficacy against Schistosoma haematobium and other helminths
M W Jann
Pharmacotherapy, 18(2 Pt 2), 55-67 (1998-04-16)
Alzheimer's disease is a chronic neurodegenerative disorder that is characterized by memory impairment, cognitive dysfunction, behavioral disturbances, and deficits in activities of daily living. A consistent observation in these patients is that cholinergic neurons are affected and deteriorate over time
P N Tariot
The Journal of clinical psychiatry, 59 Suppl 9, 33-37 (1998-08-28)
Metrifonate, administered orally to patients with probable Alzheimer's disease in a once-daily dose, readily enters the brain and inhibits brain acetylcholinesterase (AChE) activity in a dose-dependent fashion. Metrifonate is a prodrug, converted non-enzymatically to 2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate, a long-acting inhibitor
H Feldmeier et al.
Acta tropica, 44(3), 357-368 (1987-09-01)
Metrifonate is an excellent drug for the treatment of urinary schistosomiasis in areas with S. haematobium monoinfection. Toxicity apparently is negligible. Side effects due to the inhibition of acetylcholinesterase are usually scarce, light and transient in nature. At the recommended