Merck
SYNS181125
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 2 mm, plug size: 11/25
別名:
Synthware S181125
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,361
¥2,361
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,361
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥2,361
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S181125
穴サイズ
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)