Merck
M1825010
N,N-ジエチルエチレンジアミン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-ジエチルアミノエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
40 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
40 MG
¥19,900
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
116.20
Beilstein:
605299
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
metoclopramide
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)CCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Metoclopramide impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1825010-1EA:
M1825010:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Feng-Yun J Huang et al.
International journal of nanomedicine, 10, 463-473 (2015-01-28)
In this study, the (188)Re-labeled PEGylated nanoliposome ((188)Re-liposome) was prepared and evaluated as a therapeutic agent for glioma. The reporter cell line, F98(luc) was prepared via Lentivector expression kit system and used to set up the orthotopic glioma-bearing rat model