powder
有効性
≥750 μg per mg (dry basis)
不純物
≤5% Kanamycin B
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI Key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Mode of Resistance:Aminoglycoside-modifying enzymes (including acetyltransferase, phosphotransferase, nucleotidyltransferase) can alter this antibiotic, preventing its interaction with ribosomes.
Antimicrobial spectrum: Kanamycin sulfate is effective against gram-negative and gram-postiive bacteria, and mycoplasma.
耐性機序:アミノグリコシド修飾酵素(アセチルトランスフェラーゼ、ホスホトランスフェラーゼ、ヌクレオチジルトランスフェラーゼなど)は、この抗生物質を変化させることができ、リボソームとの相互作用を妨げます。
抗菌スペクトル:硫酸カナマイシンはグラム陰性およびグラム陽性細菌ならびにマイコプラズマに有効です。
注意
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
E004000-50G:
E004000-BULK:
E004000-5G:
E004000-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック