IRMM620
IRMM620-5ML
¥208,000
出荷予定日2025年5月29日
1 of 10
Sigma-Aldrich
790427
Iron-57Fe solution
171468
パーフルオロオクタン酸
Supelco
33607
ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸 溶液
F4503
フェリチン from equine spleen
C6012
コレスタ-3,5-ジエン
1.09535
pH-indicator strips pH 0 - 14 Universal indicator
A7437
酢酸キナーゼ 大腸菌由来
F6754
フェリチン ヒト肝臓由来由来
400866
酸化鉄(II)
H7125
ヒスタミン
certified reference material
IRMM®
57Fe
JRC
0.17335 mmol/kg in 4.5 M HCl
general analytical
single component solution
Warning
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
劇物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
IRMM620-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.