安全性情報
IRMM481
Peanut Test Material Kit
IRMM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥28,150
¥28,150
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥28,150
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥28,150
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
IRMM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
general analytical
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM481
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
IRMM481-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)