Merck
Z505021
エースO-リング、FETFE®
I.D. 18.6 mm, wall size 3.5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥4,588
¥4,588
出荷可能日2025年4月22日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥4,588
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥4,588
出荷可能日2025年4月22日詳細
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 7855730
内径
18.6 mm
壁サイズ
3.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)