スキップする
ICS024
チオスルファート (IC スタンダード)
analytical standard
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mL
カートの在庫状況を確認する
¥15,900
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
¥15,900
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC ICS-024-100
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
検体の値はロットごとに異なります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
ICS006ICS034ICS012
description
analytical standard
description
certified reference material
description
analytical standard
description
analytical standard
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
food and beverages
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300, 100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300, 100
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
保管分類
10 - Combustible liquids
一体何が起きているの?
nwg
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
ICS024-500ML: + ICS024-BULK: + ICS024-100ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)