安全性情報
HVS08
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 313.7 cSt (40 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
60 ML
¥12,000
¥12,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
60 ML
¥12,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥12,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
動粘度
313.7 cSt(40 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Small Sample Viscosity Standards ASTM D2162 can be found on the Paragon Scientific webpage
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HVS08-60ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)