戻る
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162
Products
メーカー
フォーマット
アプリケーション
標準物質の種類
製品の絞り込み
Showing 1-10 of 10
比較する
製品番号
詳細
価格
HVS04
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 31.99 cSt (40 °C)
表示
価格を表示
HVS01
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 2.884 cSt (40 °C)
表示
価格を表示
HVS06
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 100.3 cSt (40 °C)
表示
価格を表示
HVS02
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 5.697 cSt (40 °C)
表示
価格を表示
HVS03
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 10 cSt (40 °C)
表示
価格を表示
HVS05
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 54.13 cSt (40 °C)
表示
価格を表示
HVS07
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 181.3 cSt (40 °C)
表示
価格を表示
HVS08
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 313.7 cSt (40 °C)
表示
価格を表示
HVS10
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 1009 cSt (40 °C)
表示
価格を表示
HVS15
Small Sample Viscosity Standard ASTM D2162,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, kinematic viscosity 13072 cSt (40 °C)