GXARG1UM04X
1 of 10
Sigma-Aldrich
409758
N,N-ジメチル-1,4-フェニレンジアミン オキサラート
07672
N,N-ジエチル-p-フェニレンジアミン 硫酸塩
Supelco
1.06516
Sodium thiosulfate pentahydrate
1.03121
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate
186384
N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミン 硫酸塩
1.08802
Zinc acetate dihydrate
193992
N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミン
D5143
N,N-ジフェニル-p-フェニレンジアミン シュウ酸塩
1.03943
塩化鉄(III) 六水和物
108804
N-アリルチオ尿素
0.4 mL/min & 0.5 x 1.6 x 700 mm Tube
(ARG-1-UM04X)
Agilent/HP 7500 Agilent/HP 7700/7800/7900/8800
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.