蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
16.4 mmHg ( 20 °C)
濃度
25 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.3755
bp
101 °C
mp
−6 °C
密度
1.062 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI Key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G4004-25G:
G4004-1KG:
G4004-3KG:
G4004-VAR:
G4004-BULK:
G4004-2.5L:
G4004-500ML:
G4004-25ML:
G4004-1L:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック