Merck
F0750
Sigma-Aldrich
Fast Dark Blue R Salt
Solid
別名:
Azoic Diazo Component 51, Azoic Diazo No. 51
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10Cl2N5O4 · 0.5Cl4Zn
CAS番号:
分子量:
486.77
カラーインデックス番号:
37195
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
Fast Dark Blue R Salt,
形状
solid
品質水準
組成
Dye content, ~30%
red-brown
溶解性
ethanol: 10 mg/mL, dark red-brown
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1N=Nc2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H10Cl2N5O4.3ClH.Zn/c1-24-12-6-11(13(25-2)5-10(12)18-17)19-20-14-8(15)3-7(21(22)23)4-9(14)16;;;;/h3-6H,1-2H3;3*1H;/q+1;;;;+2/p-3
InChI Key
BHKNLVCPKUILSR-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Jan Code
F0750-BULK:
F0750-100G:
F0750-VAR:
F0750-25G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.