Merck
F0290010
Flutrimazole impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(RS)-(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)phenylmethanol, Flutrimazole carbinol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
60 MG
¥18,770
¥18,770
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
60 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H14F2O
CAS番号:
分子量:
296.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥18,770
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flutrimazole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Fc1c(cccc1)C(O)(c3ccc(cc3)F)c2ccccc2
InChI
1S/C19H14F2O/c20-16-12-10-15(11-13-16)19(22,14-6-2-1-3-7-14)17-8-4-5-9-18(17)21/h1-13,22H
InChI Key
OBUSEBRACGMKSM-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Flutrimazole impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)