安全性情報
ERMBF426B
大豆305423 GMOスタンダードERM-BF426
ERM®, certified reference material, level 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,400
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,400
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
ERM®
組成
Soya 305423, 0.5%
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF426B
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBF426B-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)