認証
ERM®
品質
for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
組成
genetically modified NK603 maize, 0%
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For available alternative products, please see:
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/maizegmostandardermbf4151234598765?lang=en®ion=GB
For more information please see:
ERMBF415A
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/maizegmostandardermbf4151234598765?lang=en®ion=GB
For more information please see:
ERMBF415A
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBF415A-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ