安全性情報
ERMBF437B
Soya DAS-81419-2 GMO standard ERM-BF437
ERM®, certified reference material, nominal 100% GMO
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥24,000
¥24,000
出荷予定日2025年4月08日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥24,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥24,000
出荷予定日2025年4月08日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified for the mass fraction of DAS-81419-2 SOYA.
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF437B
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBF437B-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)