ERMBF425D
ERMBF425D-1G
¥20,200
1 of 10
ERMBF410BP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
HS120683
Clinical 4-Way Tube Rack
ERMBF412BK
Bt11 Maize GMO Standard
Z512389
Cork flask support ring
BAF189910060
Bel-Art® Petri Dish Rack
ERMBF426D
大豆305423 GMOスタンダードERM-BF426
Sigma-Aldrich
T4625
チアミン 塩酸塩
MAB3822-C
Anti-Ezrin Antibody, clone 4A5, Ascites Free
ERMBF425C
大豆356043 GMOスタンダードERM-BF425
ERMBF425A
certified reference material
ERM®
Soya 356043, 10%
JRC
cleaning productscosmeticsfood and beveragespersonal carepharmaceutical (small molecule)
matrix material
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Food & Cosmetic Component Standards
Pharmacopeia & Metrological Institute Standards
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
ERMBF425D-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 1
ERMBF410AP