ERMBF410AP
ERMBF410AP-1EA
¥19,900
1 of 10
ERMBF410DP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
Supelco
1.00983
エタノール
ERMBF410BP
USP
1005706
氷酢酸
1.04735
水
ERMBF410EP
Sigma-Aldrich
493511
エチルアルコール(純粋)
1.00063
酢酸
ERMBF413AK
トウモロコシGMOスタンダードERM-BF413
1.09137
水酸化ナトリウム 溶液
certified reference material
ERM®
0% GTS 40-3-2
JRC
food and beverages
matrix material
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
薬局方標準品・国家計量標準機関標準物質
食品・化粧品成分標準物質
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
ERMBF410AP-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.