安全性情報
ERMBF410CP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
0.1% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,900
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
ERM®
品質
0.1% GTS 40-3-2
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBF410CP-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)