Merck
E1800000
エタクリン酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2,3-ジクロロ-4-[2-メチレンブチリル]フェノキシ)酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12Cl2O4
CAS番号:
分子量:
303.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ethacrynic acid
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=C(Cl)C(C(C(CC)=C)=O)=CC=C1OCC(O)=O
InChI
1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC12A1(6557)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ethacrynic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
E1800000-1EA:
E1800000:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
[Action and mode of action of a new original diuretic: ethacrynic acid].
M Salvador et al.
Journal de medecine de Bordeaux et du Sud-Ouest, 143(8), 1105-1118 (1966-08-01)
Toxicity of ethacrynic acid and furosemide.
L B Cooperman et al.
American heart journal, 85(6), 831-834 (1973-06-01)
Krzysztof Lukawski et al.
Pharmacological reports : PR, 66(6), 1100-1105 (2014-12-03)
Hypertension and heart failure belong to common comorbid conditions with epilepsy so drug interactions between antiepileptics and cardiovascular drugs are possible in clinical practice. The aim of this study was to evaluate the effects of angiotensin AT1 receptor antagonists (losartan
Ethacrynic acid and related diuretics: relationship of structure to beneficial and detrimental actions.
D A Koechel
Annual review of pharmacology and toxicology, 21, 265-293 (1981-01-01)
[Clinical pharmacology of diuretics with special reference to furosemide and ethacrynic acid].
J Prandota
Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej, 34(1), 47-74 (1980-01-01)