安全性情報
CRM818
Supelco
Pesticides - Loam 1
certified reference material, pkg of 50 g
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥30,700
¥30,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥30,700
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥30,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
RTC CRM818-050
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
soil
pH
6.65
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
アナライト
詳細
    Aldrin
    α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
    β-BHC
    δ-BHC
    Lindane
    α-Chlordane
    γ-Chlordane
    1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane
    4,4′-DDE
    4,4′-DDT
    Dieldrin
    Endosulfan sulfate
    Endrin
    Endrin aldehyde
    Endrin ketone
    Heptachlor
    Methoxychlor
    すべて表示 (17)
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM818-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anastasia Barion et al.
Chemosphere, 210, 57-64 (2018-07-10)
With regard to the Water Framework Directive (WFD) and the required investigation of the whole water sample including suspended particulate matter (SPM), a storage stability study was conducted to determine the suitable storage time and conditions of 21 organochlorine pesticides