安全性情報
CRM42047
Supelco
Allethrin
certified reference material
別名:
(2-methyl-4-oxo-3-prop-2-enylcyclopent-2-en-1-yl) 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H26O3
CAS番号:
分子量:
302.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(C2CC(=O)C(=C2C)CC=C)C(=O)C1C(C1C=C(C)C)(C)C
InChI
1S/C19H26O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h7,9,14,16-17H,1,8,10H2,2-6H3
InChI Key
ZCVAOQKBXKSDMS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM42047-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)