安全性情報
CRM050
Supelco
Lead Free Paint - Powdered
certified reference material, pkg of 20 g
別名:
Paint matrix CRM, lead free
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 G
¥21,700
¥21,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 G
¥21,700
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥21,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 20 g
メーカー/製品名
RTC CRM050-020
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrix
soil
pH
7.50
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
  • Certified Lead Value - <0.01 mg/Kg
  • N.I.S.T. Traceable
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM050-20G:
CRM050-20G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)